Få mere at vide
Scutellarein, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463896
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463896 25 mg
16460386 2 mg
16441498 5 mg
16429088 10 mg
16414887 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16463896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0752
MedChemExpress Scutellarin, a main active ingredient extracted from Erigeron breviscapus (Vant.
Scutellarin, a main active ingredient extracted from Erigeron breviscapus (Vant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scutellarein
CAS 529-53-3
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10O6
Mængde 25 mg
Synonym 6-Hydroxyapigenin 4',5,6,7-Tetrahydroxyflavone
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (104.81 mM)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=C(O)C(O)=C13
Molekylvægt (g/mol) 286.24
Formel vægt 286.24
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus