Få mere at vide
BOLA Skrubberkolonner
Artikelnummer. 10024860
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10024860 1000 ml
10014860 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10024860 Leverandør BOLA Leverandørnr. A11708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5927.25 DKK
    5193.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 733.81 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Skrubbekolonner FEP/PTFE
  • Høj, slank scrubberkolonne lavet af FEP.
  • Indløbs- og udløbsrør samt riserrør er lavet af FEP (5,6 x 8 mm), bund og top er lavet af ren PTFE.
  • Den standard PTFE-frit har en porestørrelse på ca. 5 μm og skrues fast på riserrøret med en M8x1 gevind.
  • Den kan udskiftes med PTFE-gasfordeleren med fine boringer (Cat. Nr. N 1501-16), som kræver et lavere primærtryk.
  • Klarhed
  • Ubrydelig
  • Intens gasblanding på grund af det høje riserrør
  • Frit kan nemt udskiftes
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 54 mm
Højde (metrisk) 700 mm