Få mere at vide
3M™ Doodlebug™ Skrubepude 8440
Artikelnummer. 17198850
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17198850 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17198850 Leverandør 3M™ Doodlebug™ Leverandørnr. 7100194291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 DKK
    1092.61 DKK / Pakke med 30
    Spare 727.39 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Rengør sikkert keramiske fliser, glas og glasfiber. Fjerner slidmærker fra gulve uden at sløve finishen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skrubepude
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Rengøring
Længde (metrisk) 117 mm