Få mere at vide
Micronova™ Skrubebørster
Artikelnummer. 12755745 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12755745 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 12755745 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BRWH05
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Disse stive børstede, detaljeorienterede skrubbebørster fås i to forskellige stilarter til specifik detaljeret rengøring af stramme sprækker, rullede læber og hjørner af udstyr. Fremstillet med FDA godkendte materialer.
De Micronova Scrub Brush og Detail Scrub Brush er lavet af FDA-godkendte materialer og vil ikke revne eller splintre under brug. Skrubbebørsten har en 8-tommer, jernformet plastikblok med et behageligt, buet håndtag, der beskytter hænderne mod metalkanter. Stive, hæftefaste polyesterbørster i et fladt V-formet mønster giver maksimal grydekontakt. Detail Scrub Brush er en 7-tommer, tandbørsteformet børste med stive nylonbørster og et plastikhåndtag.
  • Detaljeorienterede skrubbebørster
  • Designet til stramme sprækker, rullede læber og hjørner af udstyr
  • Skrubebørste (BRWH-05): buet håndtag med stive polyesterbørster
  • Detailskrubbebørste (BRWH-74): tandbørsteform med stive nylonbørster
  • FDA-kompatibel base og børster
Tekniske data
Produkttype Skrubebørste
Håndtag Materiale Plast
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur
Farve Hvid
Diameter (engelsk) Børstehår 3 tommer
Diameter (metrisk) børster 7.6 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Skrubebørste til detaljeret rengøring af stramme sprækker, rullede læber og hjørner af udstyr
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20.3 cm
Mængde 1 stk.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Størrelse 203 x 76 mm
Bredde (engelsk) Børstehår 3 tommer
Bredde (metrisk) børster 7.6 cm