Få mere at vide
SCRN2 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30499003 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30499003 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30499003 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335207MFV610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
SCRN2 Polyclonal antibody specifically detects SCRN2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen SCRN2
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret mFluor Violet 610 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias secernin 2, secernin-2, Ses2
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 176-425 of human SCRN2 (NP_612364.2).,, Sequence:, GRLWAAQRIQEGARNISNQLSIGTDISAQHPELRTHAQAKGWWDGQGAFDFAQIFSLTQQPVRMEAAKARFQAGRELLRQRQGGITAEVMMGILRDKESGICMDSGGFRTTASMVSVLPQDPTQPCVHFLTATPDPSRSVFKPFIFGMGVAQAPQVLSPTFGAQDPVRTLPRFQTQVDRRHTLYRGHQAALGLMERDQDRGQQLQQKQQDLEQEGLEATQGLLAGEWAPPLWELGSLFQAFVKRESQAYA
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cell Cycle and Replication
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 90507
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG