Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skruetrådsrør med NS-kegle
Artikelnummer. 10550042
Skift visning
Emballagemængde:
1
Artikelnummer. Emballagemængde
10550042 1
1 options
Artikelnummer. 10550042 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01312524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 DKK
    83.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.97 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Skruetrådsrør med NS Cone er perfekte til cellekulturer i laboratoriet.
  • Acc. til DIN 12257 og udover standard
  • Med DIN gevind (GL) og konus (NS)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Emballagemængde 1
Trådstørrelse 25