Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Skruetrådsrør med NS-kegle, hætte og tætning
Keglestørrelse:
NS 19/26
NS 24/29
Beskrivelse
- Skrue gevind adaptere
- Lavet af DURAN™ rør
- Med skruelåg med åbning og silikone tætningsring
- Med PTFE skiver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Til slange dia. 5,5 til 6,5 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse | 14 GL |
| Inkluderer | NS kegle, hætte og tætning |
| Keglestørrelse | NS 24/29 |