Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Gevindrør til glaspustere
Artikelnummer. 10693351
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
140 mm
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk)
10693351 140 mm
1 options
Artikelnummer. 10693351 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01300032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 DKK
    356.93 DKK / Pakke med 10
    Spare 97.07 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Skruetrådsrør til glaspustere har en høj modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion. Røret kombineret med plastikfittings giver en tæt forbindelse til et lige rør.
  • Acc. Til DIN 12216 og udover standard
  • Med DIN gevind (GL)
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12216
Diameter (metrisk) 28 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Samlet længde (metrisk) 140 mm
Tykkelse (metrisk) 2.0 mm
Emballagemængde 10
Trådstørrelse 32