Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Skruetrådsrør til glaspustere
Trådstørrelse:
18 GL
25 GL
45 GL
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12216 og udover standard
- Med DIN gevind (GL)
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Tykkelse (metrisk) | 1.8 mm |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse | 18 GL |