Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Skruetrådsrør til glaspustere
Artikelnummer. 10353661
Trådstørrelse:
18 GL
25 GL
45 GL
Artikelnummer. 10353661
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01300018
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN 12216 og udover standard
  • Med DIN gevind (GL)
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) 16 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Tykkelse (metrisk) 1.8 mm
Emballagemængde 10/Pk.
Trådstørrelse 18 GL