Beskrivelse
- Rør fremstilles af giftfri polypropylen og giver styrke og klarhed med graderet
- Flasken har eksterne gevind, som giver en glat og ensartet indre overflade, hvilket reducerer risikoen for forurening
- Skruehætterne er også lavet af polypropylen, hvilket giver samme udvidelseskoefficient som rørene
- Dette sammen med en inderkant af polypropylen sikrer en lækagetæt forsegling, selv ved varierende temperaturer
- Hætterne har et langt skørt og et superhurtigt gevind, der gør det muligt at fjerne eller forsegle dem med ét enkelt twist
- Kapslerne fås med eller uden silikone o-ring og fås i flere farver
- Skruehætterne er også lavet af polypropylen, hvilket giver samme udvidelseskoefficient som rørene
- Dette sammen med en inderkant af polypropylen sikrer en lækagetæt forsegling, selv ved varierende temperaturer
- Hætterne har et langt skørt og et superhurtigt gevind, der gør det muligt at fjerne eller forsegle dem med ét enkelt twist
*Bemærk: Skruehætter sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Bund form | Rund |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstil | Udseende |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Produkttype | Skrue Toprør |