Få mere at vide
Globe Scientific Skruelågsprøverør, graderet
Artikelnummer. 31923783 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Bund form:
Konisk (selvstående)
Rund
Runde (selvstående)
Kapacitet (metrisk):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bund form Kapacitet (metrisk)
31923783 Runde (selvstående) 2 mL
31921639 Konisk (selvstående) 1.2 mL
31923351 Rund 2 mL
31923030 Runde (selvstående) 3 mL
31921923 Rund 4 mL
31923321 Runde (selvstående) 4 mL
31924087 Rund 5 mL
31922040 Runde (selvstående) 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31923783 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6052
Opgrader Deres laboratorie-essentials med Globe Scientific
Brug rabatkode 27959
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Disse rør og kapsler er designet til opbevaring og transport af biologisk materiale med graderet egenskab
  • Rør fremstilles af giftfri polypropylen og giver styrke og klarhed med graderet
  • Flasken har eksterne gevind, som giver en glat og ensartet indre overflade, hvilket reducerer risikoen for forurening
  • Skruehætterne er også lavet af polypropylen, hvilket giver samme udvidelseskoefficient som rørene
  • Dette sammen med en inderkant af polypropylen sikrer en lækagetæt forsegling, selv ved varierende temperaturer
  • Hætterne har et langt skørt og et superhurtigt gevind, der gør det muligt at fjerne eller forsegle dem med ét enkelt twist
  • Kapslerne fås med eller uden silikone o-ring og fås i flere farver
  • Skruehætterne er også lavet af polypropylen, hvilket giver samme udvidelseskoefficient som rørene
  • Dette sammen med en inderkant af polypropylen sikrer en lækagetæt forsegling, selv ved varierende temperaturer
  • Hætterne har et langt skørt og et superhurtigt gevind, der gør det muligt at fjerne eller forsegle dem med ét enkelt twist
*Bemærk: Skruehætter sælges separat.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Bund form Runde (selvstående)
Materiale Polypropylen
Trådstil Udseende
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Produkttype Skrue Toprør