Få mere at vide
Thermo Scientific™ Convenience Kit med skruehætteglas
Beskrivelse
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
- PTFE-forede opbevaringshætter med solid top
- PTFE på film/skumbagside giver bred kemisk resistens
- Må ikke autoklaveres
Usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse.
- Fast top bekvemmelighedssæt inkluderer matchede mængder af hætteglas og skruelåg med formonterede skillevægge.
- Open-top bekvemmelighedssæt indeholder krympepakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa i polyposer.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Oversigt | 8 mm skrue, ravfarvet glas hætteglas Convenience Kit, hætteglas og lukning B7999-1A, B7815-9 |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Glas |
| Forspaltet | Nej |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Silicone liner |
| Inkluderer | 2 mL ravgult hætteglas, solid top PP skruelåg |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |