Få mere at vide
Thermo Scientific™ Convenience Kit med skruehætteglas
Artikelnummer. 12468666
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
Farve:
Clear
Klar
Ravgul
Lukketype:
Screw Cap, Open Top
Skruelåg, åben top
Solid top, ikke magnetisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 12468666
Brand: Thermo Scientific™ B79904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
  • PTFE-forede opbevaringshætter med solid top
  • PTFE på film/skumbagside giver bred kemisk resistens
  • Må ikke autoklaveres
Bestil som individuelle prøveopbevaringshætteglas og -lukninger eller som usamlede bekvemmelighedssæt.
Usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse.
  • Fast top bekvemmelighedssæt inkluderer matchede mængder af hætteglas og skruelåg med formonterede skillevægge.
  • Open-top bekvemmelighedssæt indeholder krympepakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa i polyposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bekvemmelighedssæt med skruehætteglas, åben tophætte
Farve Klar
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 16 mL
Septum PTFE/Silicone
Inkluderer 16 ml hætteglas af klart glas, PP-hætte med åben top, PTFE/siliconeseptum
nr. pr. pakke 200
Lukketype Skruelåg, åben top