Få mere at vide
Thermo Scientific™ Convenience Kit med skruehætteglas
Artikelnummer. 12428666
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Skruelåg, åben top
Skruelåg, åben top
Solid top, ikke magnetisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Lukketype unitSize
12428666 4 ml Klar Skruelåg, åben top Pakke med 100
16595874 2 ml Ravgul Solid top, ikke magnetisk -
12448666 8 ml Klar Skruelåg, åben top Pakke med 200
16585874 2 ml Klar Solid top, ikke magnetisk -
12498656 12 ml Klar Skruelåg, åben top Pakke med 200
12408666 12 ml Ravgul Skruelåg, åben top Pakke med 200
12468666 16 ml Klar Skruelåg, åben top Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12428666 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B79902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
Opbevar dine prøver i disse hætteglas for at eliminere udvaskning af ioner, mens du opretholder en ensartet pH-værdi i hele prøvens levetid. Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ Prøveopbevaringsglas med skruetråd er fremstillet af 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) eller 51A ravfarvet (Type 1, Klasse B) glas af overlegen kvalitet. Opbevaringshætteglas varierer fra 2mL til 40mL.
  • PTFE-forede opbevaringshætter med solid top
  • PTFE på film/skumbagside giver bred kemisk resistens
  • Må ikke autoklaveres
Bestil som individuelle prøveopbevaringshætteglas og -lukninger eller som usamlede bekvemmelighedssæt.
Usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse.
  • Fast top bekvemmelighedssæt inkluderer matchede mængder af hætteglas og skruelåg med formonterede skillevægge.
  • Open-top bekvemmelighedssæt indeholder krympepakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa i polyposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bekvemmelighedssæt med skruehætteglas, åben tophætte
Farve Klar
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 4 ml
Inkluderer 4 ml klart hætteglas, åben hætte
nr. pr. pakke 100
Lukketype Skruelåg, åben top