Få mere at vide
Thermo Scientific™ Screw Top Vial Kit
Artikelnummer. 12762967 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12762967
Brand: Thermo Scientific™ 60180204
Amber glass construction. Clam shell package. Use 100μL inserts for limiting volume.
  • Amber Borosilicate glass construction
  • 12mm dia X 32mmH screw top vials
  • 1.8mL
  • Blue PTFE/Silicone liner installed into the 8-425 black polypropylene cap
  • Supplied in packs of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Black
Materiale (liner) PTFE/Silicone, Blue
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilicate Glass (5.1)
Volumen (metrisk) 1.8 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 32 mm