Få mere at vide
Thermo Scientific™ Steril coliform vandprøveflaske med skruetop: Polystyren, polyethylen og polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15308143
Kapacitet (metrisk):
120 mL
Materiale:
Polystyren
Konserveringsmiddel:
Ikke inkluderet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 15308143
Brand: Thermo Scientific™ 156120ST
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg denne flaske til brug med EPA-kompatibel total coliform og fækal coliform vandanalyse ved hjælp af Colilert analysemetode eller tilsvarende.
Designet til brug med EPA-kompatibel total coliform og fækal coliform vandanalyse ved hjælp af Colilert analysemetode eller tilsvarende. Thermo Scientific™ Screw-Top sterile coliform vandprøveflasker er tilgængelige i en række forskellige størrelser og materialer, med eller uden natriumthiosulfat til prøvedeklorering.
  • Polystyren (PS) flasker er optisk klare for nem prøvevisning
  • Gevindskruelukning for nem aseptisk prøveindsamling og sikker hætteindgreb
  • Polyethylen (PE) og polypropylen (PP) flasker er kontaktklare, hvilket tillader synlighed af farveændringer, samtidig med at de giver slagfasthed for sikrere forsendelse og håndtering
  • Ikke-autofluorescerende
  • Designet til total coliform og fækal coliform vandprøveanalyse
  • Certificeret steril
  • Fås på forhånd ladet med natriumthiosulfat (Na 2 S 2 O 3 ) pulver til prøvedeklorering eller uden pulver til ikke-klorerede vandkilder
  • 100 ml påfyldningslinje
Inkluderer:
Flasker samlet med låg
Anbefalet til:
Indsamling og analyse af coliforme bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Certificeringsparametre Steril
Farve Optisk klar
Oversigt PS flaske
Diameter (engelsk) 1,92 tommer
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 200
Niveau Certificeret
Konserveringsmiddel Ikke inkluderet
Certificeringer/compliance Certificeret steril; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Højde (metrisk) 95 mm
Højde (engelsk) 3.75 in.
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 49 mm
Lukketype Skruelåg