Learn More
DWK Life Sciences Flaske med skruetop, Firkantet, Klar, Soda-Lime Glas, Bred mund, Kort DIN-gevind
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
Pakke med 10
Beschreibung
Firkantede klar sodakalk (Type 3) glasflasker, bred mund og kort DIN-gevind.
- Firkantet form for effektiv pakning
- Bred flaskehals giver nem adgang
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver og reagenser; Indsamling af prøver; Transport og forsendelse |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 64 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur