Få mere at vide
DWK Life Sciences Flaske med skruetop, Firkantet, Klar, Soda-Lime Glas, Bred mund, Kort DIN-gevind
Artikelnummer. 13124354 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13124354 500 mL Pakke med 10
13187374 250 mL Pakke med 10
13107444 1000 mL Pakke med 10
12891004 100 mL Pakke med 10
10787945 50 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13124354 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 238204406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 DKK
    471.32 DKK / Pakke med 10
    Spare 63.68 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Firkantede klare soda-lime glasflasker, bred mund.
Firkantede klar sodakalk (Type 3) glasflasker, bred mund og kort DIN-gevind.
  • Firkantet form for effektiv pakning
  • Bred flaskehals giver nem adgang
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver og reagenser; Indsamling af prøver; Transport og forsendelse
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 54
Diameter (metrisk) 76 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres