Få mere at vide
DWK Life Sciences Flaske med skruetop, firkantet, klart, soda-kalkglas, smal mund, højforms DIN-gevind
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Firkantede klar sodakalk (Type 3) glasflasker, smal mund, høj form DIN gevind.
- Firkantet form for effektiv pakning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver og reagenser; Indsamling af prøver; Transport og forsendelse |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Diameter (metrisk) | 49 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |