Få mere at vide
DWK Life Sciences Flaske med skruetop, firkantet, klart, soda-kalkglas, smal mund, højforms DIN-gevind
Artikelnummer. 12850924 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12850924
Brand: DWK Life Sciences 238102456
Firkantede klare soda-lime glasflasker, smal mund.
Firkantede klar sodakalk (Type 3) glasflasker, smal mund, høj form DIN gevind.
  • Firkantet form for effektiv pakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver og reagenser; Indsamling af prøver; Transport og forsendelse
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Diameter (metrisk) 49 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres