Få mere at vide
DWK Life Sciences Flaske med skruetop, Firkantet, Rav, Soda-Lime Glas, Bred mund, Kort DIN-gevind
Artikelnummer. p-7189466 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11777991
Brand: DWK Life Sciences 238262402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Firkantede rav soda lime glasflasker, bred mund.
Firkantede rav soda lime (Type 3) glasflasker, bred mund og kort form DIN gevind.
  • Ravfarvet glas giver UV-beskyttelse
  • Firkantet form for effektiv pakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Diameter (metrisk) 49 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres