Få mere at vide
DWK Life Sciences Flaske med skruetop, Firkantet, Rav, Soda-Lime Glas, Bred mund, Kort DIN-gevind
Artikelnummer. 11778001 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11778001 500 mL Pakke med 10
11777991 100 mL Pakke med 10
11768001 250 mL Pakke med 10
11788001 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11778001 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 238264403
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Firkantede rav soda lime glasflasker, bred mund.
Firkantede rav soda lime (Type 3) glasflasker, bred mund og kort form DIN gevind.
  • Ravfarvet glas giver UV-beskyttelse
  • Firkantet form for effektiv pakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 54
Diameter (metrisk) 76 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres