Få mere at vide
DWK Life Sciences Flaske med skruetop, firkantet, rav, soda-kalkglas, smal mund, høj form DIN-gevind
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Firkantede rav soda lime (Type 3) glasflasker, smal mund, høj form DIN gevind.
- Ravfarvet glas giver UV-beskyttelse
- Firkantet form for effektiv pakning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | 45 |
| Diameter (metrisk) | 97 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |