Få mere at vide
DWK Life Sciences Flaske med skruetop, firkantet, rav, soda-kalkglas, smal mund, høj form DIN-gevind
Artikelnummer. 11752055 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11752055 500 mL Pakke med 10
11742025 100 mL Pakke med 10
11742055 250 mL Pakke med 10
11762055 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11752055 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 238164454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.35 DKK
    612.83 DKK / Pakke med 10
    Spare 87.52 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Firkantede rav sodavand lime glasflasker, smal mund.
Firkantede rav soda lime (Type 3) glasflasker, smal mund, høj form DIN gevind.
  • Ravfarvet glas giver UV-beskyttelse
  • Firkantet form for effektiv pakning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) 32
Diameter (metrisk) 77 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres