Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Skruetop 2 mL rør med O-ring hætte
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Klare polypropylenrør giver fremragende visning af prøver
- Skørt, selvstående base gør påfyldning og udtagning let
- Bulk wrap, steril
- Frosted skriveområde
- Autoklaverbar temperaturområde på -45 °C til 121 °C
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | O-ring |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Oversigt | Skruetop 2 mL rør |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 47.1 mm |
| nr. pr. pakke | 500 Pk. |
| Vis mere |