Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hætteglas med skruetråd
Artikelnummer. 11710139 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11710139 2 mL Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11710139 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9872102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 DKK
    158.17 DKK / Pakke med 100
    Spare 60.83 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det alsidige design af disse hætteglas med skruetråd giver fremragende ydeevne til en økonomisk pris.
  • Fås med graduerede mærkepletter, der kan skrives på med en #2 blyant.
  • Smal åbning tillader brug af 8-425 mm gevindlukninger og septa.
  • Designet til at fungere i en række forskellige autosamplere, der kræver hætteglas med smal hals.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Åbning 0,3 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2 mL
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5 mL
Stil Flad
Volumen (engelsk) 0,07 oz.
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Skruelåg
Produkttype Skruegevindflaske