Få mere at vide
VACUUBRAND™ Skruepumpe VACUU·PURE™ 10C
Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
CH
Beskrivelse
- 10-3 mbar vakuumområde
- 100 % oliefri
- Kemisk resistent
- Ingen sliddele
- Kan betjenes over hele trykområdet fra atmosfærisk tryk til dets ultimative vakuum
- Intet behov for kuldefælder i de fleste applikationer
- Håndterer høje dampbelastninger via sin ekstraordinære kondensatkompatibilitet
- Integreret regenereringstilstand muliggør hurtig tørring af pumpen ved afslutning af processen
- Intet behov for gasballast
- Ingen slid, spindlerne roterer berøringsfrit
- Sikrer et ultrarent vakuum samt forureningsfri udsugningsluft
- Ingen spildolie og ingen afbrydelser af arbejdsgangen ved olieskift
- Spar både procestid og driftsomkostninger
- Muliggør kontinuerlig drift for signifikant øget prøvegennemløb
- Beskytter laboratoriet og miljøet
- Til applikationer med ikke-ætsende gasser og dampe er VACUU·PURE 10 tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 5 x 10-3 Mbar (ved 1013 Mbar omgivende tryk) |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 24,200 kg |
| Inkluderer | Pumpe færdigmonteret, klar til brug, tilslutning med lille flange KF DN 25 (2 x centrerings- og klemringe medfølger), med brugsvejledning. For at etablere en slangedyseforbindelse kan egnede KF-flanger med slangemundstykke bestilles. |
| Motorhastighed | 12,500 rpm |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Elektriske krav | 100/230 V, 50/60 Hz |
| Dimensioner (L x B x H) | 507 x 269 x 413 mm |
| Materiale | Befugtede materialer: PPS, PEEK, FKM, PTFE |
| Model- | VACUU PURE™ 10 C |
| Støjniveau | 55 dBA |
| Vis mere |