Få mere at vide
VACUUBRAND™ Skrue pumpe VACUU·PURE™ 10
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17141742 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
CH
Artikelnummer. 17141742
Brand: VACUUBRAND™ 20750000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til rene processer, som kræver et tørt og kulbrintefrit vakuum i vakuumområdet ned til 10-3 mbar. VACUU·PURE 10 er designet til ikke-ætsende anvendelser og kombinerer tre vigtige fordele: 100 procent oliefri, ingen slid og ingen sliddele.
  • 10-3 mbar vakuumområde
  • 100 % oliefri
  • Ingen slid
  • Ingen sliddele
  • Kan betjenes over hele trykområdet fra atmosfærisk tryk til dets ultimative vakuum
  • Håndterer høje dampbelastninger via sin ekstraordinære kondensatkompatibilitet
  • Integreret regenereringstilstand muliggør hurtig tørring af pumpen ved afslutning af processen
  • Intet behov for gasballast
  • Ingen slid, spindlerne roterer berøringsfrit
  • Sikrer et ultrarent vakuum samt forureningsfri udsugningsluft
  • Ingen spildolie og ingen afbrydelser af arbejdsgangen ved olieskift
  • Spar både procestid og driftsomkostninger
  • Muliggør kontinuerlig drift
  • Beskytter laboratoriet og miljøet
  • Fås også i et kemisk resistent design til arbejde med aggressive gasser og dampe (VACUU·PURE 10C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 5 x 10-3 Mbar (ved 1013 Mbar omgivende tryk)
Forsendelsesvægt (metrisk) 24,000 kg
Inkluderer Pumpe færdigmonteret, klar til brug, tilslutning med lille flange KF DN 25, med manual.
Motorhastighed 12,500 rpm
Certificeringer/compliance CE
Elektriske krav 100/230 V, 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 507 x 269 x 413 mm
Materiale Befugtede materialer: PPS, PEEK , Aluminium, FKM, PTFE
Model- VACUU PURE™ 10
Støjniveau 55 dBA
Stiktype CEE
Watt 0.7 kW
Vægt (metrisk) 21.5 kg
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 10 m3 /time.
Frekvens 50/60 Hz
Pumpetype Vakuumpumpe
Bedømmelse af kabinet IP20
Applikationer Tørring, Frysetørring, Til vakuumgenerering til turbomolekylære pumper, Analytiske applikationer
Maksimalt tryk 15 Mbar over atmosfærisk tryk
Spænding 100/230 V