Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Hætteglas med skruehals, N9, klar
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Inkluderer:
Etiket og skala
Ingen markeringer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Alle produkter er fremstillet under strenge hygiejniske forhold. Opto-elektronisk overvågning ved glasbearbejdningsmaskinerne sikrer høj kvalitet for en sikker analyse. Yderligere kontrol i processen og en endelig QC-inspektion er også en del af de målinger, der er blevet implementeret for at give en pålidelig produktkvalitet.
- Kan bruges på næsten alle HPLC og GC autosamplere
- Bredt udvalg af forskellige indsatser tilgængelig
- Flad bund med bred åbning og 9mm kort skruegevind
- Pakket i en robust polypropylenæske med 100 hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) åbning | 9 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Hydrolytisk glas (klasse I) |
| Volumen (metrisk) | 1.5 mL |
| Til brug med (applikation) | HPLC og GC autosamplere |
| Inkluderer | Etiket og skala |
| Hals stil | Kort skruehals |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Emballagetype | Polypropylen boks |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering