Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Hætteglas med skruehals, N9, klar
Artikelnummer. 10153791 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Inkluderer:
Etiket og skala
Ingen markeringer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10153791
Brand: Macherey-Nagel™ 702282
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar væskeprøver til brug i kromatografi. Macherey-Nagel™ Screw Neck Vial, N9, Clear er hydrolytiske glashætteglas med brede åbninger og skruelåg med et 9 mm kort skruegevind. Hætteglas er fremstillet under strenge hygiejniske forhold for at sikre høj kvalitet for en sikker analyse.
Alle produkter er fremstillet under strenge hygiejniske forhold. Opto-elektronisk overvågning ved glasbearbejdningsmaskinerne sikrer høj kvalitet for en sikker analyse. Yderligere kontrol i processen og en endelig QC-inspektion er også en del af de målinger, der er blevet implementeret for at give en pålidelig produktkvalitet.
  • Kan bruges på næsten alle HPLC og GC autosamplere
  • Bredt udvalg af forskellige indsatser tilgængelig
  • Flad bund med bred åbning og 9mm kort skruegevind
  • Pakket i en robust polypropylenæske med 100 hætteglas
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 9 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Hydrolytisk glas (klasse I)
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Til brug med (applikation) HPLC og GC autosamplere
Inkluderer Ingen markeringer
Hals stil Kort skruehals
nr. pr. pakke 100
Emballagetype Polypropylen boks
Grundstil Flad
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100 Pk.