Få mere at vide
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 20-400 thread, Glass, Clear
Artikelnummer. 11590545 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11590545
For storage purposes.
  • Constructed from 1st hydrolytic class glass
  • Clear
  • Flat bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22.7 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 24.5 mL
Til brug med (applikation) Headspace
Hals stil Screw
Emballagetype Polypropylene Box
Volumen (metrisk) rest 800 μL
Volumen (metrisk) Virker 23 mL
Grundstil Flat Bottom
Højde (metrisk) 86 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Markeringssted No