Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglas med skruehals, 18-400 gevind, glas, klar
Artikelnummer. p-7113870 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
17,4 ml
21,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12990951
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaringsformål.
  • Konstrueret af 1. hydrolytisk klasse glas
  • Klar
  • Flad bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 21,2 ml
Til brug med (applikation) Opbevaring
Hals stil Skrue
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest 800μ L
Volumen (metrisk) Virker 20 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 75.5 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND18
Markeringssted Nej