Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 21,2 ml |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Hals stil | Skrue |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Volumen (metrisk) rest | 800μ L |
| Volumen (metrisk) Virker | 20 mL |
| Grundstil | Flad bund |
| Vis mere |