Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglas med skruehals, 15-425 gevind, ravfarvet glas
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
8,9 ml
12 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 8,9 ml |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Hals stil | Skrue |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Volumen (metrisk) rest | 800μ L |
| Volumen (metrisk) Virker | 8 mL |
| Grundstil | Flad bund |
| Vis mere |