Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglas med skruehals, 13-425 gevind, glas, 4mL
Artikelnummer. 11586044 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Markeringssted Pakningsstørrelse
11586044 Ravgul Ja -
10571013 Klar Nej Pakke med 100
11576044 Klar Ja Pakke med 100
11556044 Ravgul Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11586044
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring, når den bruges med lukkede skruetætninger.
  • Enhver kombination af 4 ml hætteglas med skruehals ND13 med en af vores 13 mm PP skruetætninger kan fås som et 2-i-1 SÆT
  • Til opbevaring også tilgængelig med lukkede skruetætninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 14.7 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 5 mL
Til brug med (applikation) HPLC
Hals stil Skrue
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <400μ L
Volumen (metrisk) Virker 4.1 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND13
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 45 mm