Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk klar glaskrukke med skruehals
Artikelnummer. 15692757 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15692757 50 mL Pakke med 125
1 options
Artikelnummer. 15692757
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges til jordprøver.
  • 50 ml
  • Skruehals ND40
Note: Låget sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Materiale Glas
nr. pr. pakke 88
Emballage PP-boks
Klarhed Klar
Højde (metrisk) 69 mm
Diameter (metrisk) 44 mm
Lukketype 40 mm skruelåg (sælges separat)
Form Cylindrisk
Produkttype Krukke