Få mere at vide
Buerkle™ Messing skruesamling til tøndepumpe
Shop alle Bürkle produkter
Til brug med:
Tøndepumpe i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Tøndeskruesamling af forniklet messing til tøndepumpe i rustfrit stål
- Forhindrer elektrostatisk opladning i kombination med det antistatiske sæt
- Til sikker overførsel af brændbare og letantændelige væsker
- Til beholdere med R 2 tommer fint gevind af stål indeni
- Beholdertilslutningerne gør dekantering endnu nemmere og sikrere med deres mere sikre forbindelse til tønder
- Konnektorerne sikrer pumpen i cylinderen, muliggør en lodret positionsændring og muliggør den nødvendige luftudskiftning
Spécification
Spécification
| Til brug med | Tøndepumpe i rustfrit stål |
| Type | Tønde skruesamling |
| Materiale | Forniklet messing |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu