Få mere at vide
BOLA Screw-In Tube Fittings
Trådstørrelse:
G 1/2
G 1/4
G 1/8
NPT 1/2
NPT 1/4
NPT 1/8
NPT 3/8
Diameter (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Beskrivelse
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE and a screw-in thread (either NPT or G). Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Samlet længde (engelsk) | 38 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 38 mm |
| Trådstørrelse | NPT 1/8 |
| Farve | White |
| Fleksibilitet | Rigid |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 482°F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250°C |