Få mere at vide
BOLA Screw-In Tube Fittings
Beskrivelse
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE and a screw-in thread (either NPT or G). Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Samlet længde (engelsk) | 38 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 38 mm |
| Trådstørrelse | NPT 1/8 |
| Farve | White |
| Fleksibilitet | Rigid |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 482°F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250°C |