Få mere at vide
BOLA Screw-In Tube Fittings
Artikelnummer. 10013261
Trådstørrelse:
G 1/2
G 1/4
G 1/8
NPT 1/2
NPT 1/4
NPT 1/8
NPT 3/8
Diameter (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Artikelnummer. 10013261
Brand: BOLA D51814
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Screw-In Tube Fittings PTFE, nut made of glass-fibre reinforced PTFE
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE and a screw-in thread (either NPT or G). Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Diameter (metrisk) 6 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Samlet længde (metrisk) 38 mm
Trådstørrelse G 1/4
Farve White
Fleksibilitet Rigid