Få mere at vide
Kautex™ Skruelukninger
Artikelnummer. 12408641
Til brug med (udstyr):
100 ml flaske
1500/2500/4000 ml flaske
250/350 ml flaske
50 ml flaske
Diameter (metrisk):
28 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 12408641
Brand: Kautex™ 2000976304
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med polypropylen for fremragende kemikalieresistens. Kautex™ Skruelukker er robuste hætter designet til Kautex™ HDPE-flasker med bred mund.
  • FN-godkendelse for faste stoffer, når der anvendes lukninger med tilhørende flasker
  • Sabotagesikker ring
  • Konisk tætning giver lækagesikker lukning
  • Fås til at passe til flasker med kapaciteter fra 50 til 4000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Inkluderer Tamper Evident Ring og konisk tætning
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) 50 ml flaske
Diameter (metrisk) 28 mm