Få mere at vide
Kautex™ Skruelukninger
Beskrivelse
- FN-godkendelse for faste stoffer, når der anvendes lukninger med tilhørende flasker
- Sabotagesikker ring
- Konisk tætning giver lækagesikker lukning
- Fås til at passe til flasker med kapaciteter fra 50 til 4000 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Inkluderer | Tamper Evident Ring og konisk tætning |
| Til brug med (udstyr) | 250/350 ml flaske |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Produkttype | Skruelåg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?