Få mere at vide
Kautex™ Skruelukninger
Beskrivelse
- FN-godkendelse for faste stoffer, når der anvendes lukninger med tilhørende flasker
- Sabotagesikker ring
- Konisk tætning giver lækagesikker lukning
- Fås til at passe til flasker med kapaciteter fra 50 til 4000 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Inkluderer | Tamper Evident Ring og konisk tætning |
| Til brug med (udstyr) | 1500/2500/4000 ml flaske |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |
| Produkttype | Skruelåg |