Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Skruehætter til skruegevindrør
Artikelnummer. 10192041
Farve:
Rød
Artikelnummer. 10192041
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 01320025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skruehætter med DIN gevind (GL)
  • Temperaturbestandig op til 180° C
  • Med PTFE-belagt silikoneforsegling (VMQ)
  • Materiale: PBT
  • Farve: Rød
Tekniske data
Lukkestørrelse GL25
Produkttype Skruelåg
Materiale PBT
Farve Rød
Mængde 10
Til brug med (udstyr) Skruetrådsrør