Beskrivelse
- Meget god kemikalieresistens
- Høj temperatur modstand
- Minimal termisk udvidelse, hvilket giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | GL45 |
| Produkttype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Blå |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Schott Duran™ Flasker |
| Trådstørrelse | GL45 |