Få mere at vide
Labcon Skruehætter med O-ringe til SuperClear™ Mikrorør
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Beskrivelse
- Mikrorør hætte
- Med ethylen propylen O-ring
- Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Liner materiale | Ethylen Propylen O-ring |
| Forsteriliseret | Nej |
| Produkttype | Mikrorørshætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |
| Emballage | 500/pose, 10 poser/Cs. |
| Mængde | 500/pose |
| Vis mere |