Få mere at vide
Labcon Skruehætter med O-ringe til SuperClear™ Mikrorør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16654102 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Rød
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
16654102 Gul
16634102 Neutral
16644102 Hvid
16664102 Orange
16674102 Rød
16684102 Lilla
16694102 Blå
16604112 Grøn
17577606 Diverse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16654102 Leverandør Labcon Leverandørnr. 36008720009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med ethylen propylen O-ring
  • Mikrorør hætte
  • Med ethylen propylen O-ring
  • Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Liner materiale Ethylen Propylen O-ring
Forsteriliseret Nej
Produkttype Mikrorørshætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polyethylen
Farve Gul
Til brug med (applikation) Centrifugering
Emballage 500/pose, 10 poser/Cs.
Mængde 500/pose
Produktlinje SuperClear
Rene krav Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Til cellekultur og generel laboratoriebrug