Få mere at vide
Buerkle™ Tamper Evident skruelåg
Artikelnummer. 15475564 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
DIN50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) unitSize
15475564 DIN50 Hver
1 options
Artikelnummer. 15475564 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 14279105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Tamper Evident skruelåg med DIN50 gevindstørrelse er velegnet til brug med jerrycans.
  • Indlysende manipulation
  • DIN50 gevindstørrelse
  • Til brug med jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Oversigt Original skruelåg
Materiale HDPE
Mængde 1
Trådstørrelse (metrisk) DIN50
Halsfinish 42 mm
Certificeringer/compliance DIN50
Produkttype Original skruelåg
Til brug med (udstyr) Jerrycans 5 L og 10 L
Gennem lukkedispenseringen Nej