Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Skruehætter til Wheaton™ E-Z Vials™
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Skruelåg
- Polypropylen
- 10 mm (0,39 tommer)
- Uforet
- Med solid top
- Sort
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Linerløs |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 10-425 |
| Produkttype | Uden topforsegling |